Få mere at vide
Cytiva HyClone™ ActiCHO™ SM pulveriserede medier
Mængde:
1 l
5 l
Beskrivelse
ActiCHO SM pulveriseret cellekulturmedium er kemisk defineret, indeholdende poloxamer 188, uden insulin eller L-glutamin.
- Hydrolysatfri og animalsk komponentfri (ADCF ). Der er ingen proteiner, peptider eller vækstfaktorer i ActiCHO SM medium.
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Pulver |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Med tilsætningsstoffer | Poloxamer 188 |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen insulin |
| Mængde | 1 l |
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C, væk fra lys og fugt |