Få mere at vide
Cytiva HyClone™ ActiCHO™ P pulveriserede medier
Artikelnummer. p-7214289
Mængde:
1 l
5 l
Artikelnummer. 17255896
Brand: Cytiva SH31025.08
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hydrolysatfri og animalsk komponentfri (ADCF )
ActiCHO P pulveriseret cellekulturmedium er kemisk defineret, indeholdende poloxamer 188, uden insulin eller L-glutamin.
  • Hydrolysatfri og animalsk komponentfri (ADCF ). Der er ingen proteiner, peptider eller vækstfaktorer i ActiCHO P medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Sterilitet Ikke steril
Med tilsætningsstoffer Poloxamer 188
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen insulin
Mængde 1 l
Indhold og opbevaring 2 til 8 °C, væk fra lys og fugt