Få mere at vide
Cytiva HyClone™ 100 mM natriumpyruvatopløsning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Beskrivelse
- Fremstillet i cGMP (21 CFR 820) kompatible og ISO9001 certificerede faciliteter
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | cGMP og ISO 91:2 Retningslinjer |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C |
| Oversigt | Natriumpyruvat, 100 mM opløsning |
| Koncentration | 100 mM |
| Steriliseringsmetode | 0,1μ m Sterilfiltreret |
| Endotoksin niveau | =1.0EU/mL |
| Mængde | 100 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- HyClone Sodium Pyruvate Solution
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 1.2% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.