Få mere at vide
HyClone™ 1 M NaCl, Cytiva
Artikelnummer. 17897687
Skift visning
Mængde:
1 L
10 L
20 L
50 L
100 L
200 L
Emballage:
Bioprocessing container til engangsbrug
Single-use Bioprocessing Container
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage
17897687 100 L Bioprocessing container til engangsbrug
17255906 1 L Single-use Bioprocessing Container
17265906 10 L Single-use Bioprocessing Container
17275906 20 L Single-use Bioprocessing Container
17807707 50 L Bioprocessing container til engangsbrug
17847707 200 L Bioprocessing container til engangsbrug
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17897687 Leverandør HyClone products Cytiva Leverandørnr. SH31140.05
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Koncentrerede natriumchloridopløsninger til applikationer i upstream og downstream bioprocessing.
HyClone™ NaCl-løsninger i engangsposer tilbyder et praktisk format til mange upstream- og downstream-bioprocesapplikationer.
  • Fremstillet i ISO 9001 og ISO 13485 certificeret facilitet.
  • Partispecifikt analysecertifikat (CoA) for hvert produceret parti.
  • Beregnet til yderligere fremstilling eller forskningsbrug. Ikke til diagnostisk eller terapeutisk brug.
  • 0,2μ m sterilfiltreret.
  • Leveres i engangsposebeholdere.
  • Råmaterialet er EP, USP , og JP karakter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-14-5
Molekylær formel ClNa
Molekylvægt (g/mol) 58.44
MDL nummer MFCD00003477
InChI nøgle FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn natriumchlorid
SMIL [Na+].[Cl-]
Tekniske data
Farve Klar, farveløs
Mængde 100 L
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1.0 M (1.0 N)
Emballage Bioprocessing container til engangsbrug
Produktlinje HyClone