Få mere at vide
Cytiva HyCell™ TransFx™ -C Media
Beskrivelse
- Defineret hydrolosatfri ADCF cellekulturmedieformulering
- Understøtter forbigående transfektion og vækst af flere CHO cellelinjer
- Understøtter den forbigående ekspression af en række rekombinante proteiner
- Samme medier til transient transfektion og produktion
- Udviklet gennem vores Metabolic Pathway Design-proces til høj transfektionseffektivitet, høje levedygtige celleudbytter og rekombinant proteinproduktion
- Komponent sporbarhed
- Fremstillet under cGMP i ISO-kompatibel facilitet
Ordreinfo
Fås i flydende form i 1L flasker, 5 til 500L bioprocesbeholdere eller specialindpakning. Mediet er også tilgængeligt som et pulver i pakningsstørrelser fra 5 til 1.000L til bioprocesproduktionsapplikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | None |
| Form | Væske |
| Produkttype | HyCell TransFx-C flydende medium - 1 L |
| Sterilitet | Sterile |
| Steriliseringsmetode | 0,2μ m Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Natriumbikarbonat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen Poloxamer 188 |
| Mængde | 1 l |
| Indhold og opbevaring | 2° til 8 °C, væk fra lys |