Få mere at vide
Techne™ Hybrigen rørholder til HB-3D
Holder:
8 x 50 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Forsynet med clips
- Fås til enten 16 x 15 ml eller 8 x 50 ml
- Hjælper i applikationer såsom nukleinsyrehybridiseringer såsom Northern (RNA) blots/hybridiseringer, Southern (DNA) blots/hybridiseringer, Western (protein) blots og molekylærbiologiske assays
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | 8 x 50 ml rør |
| Type | Rørholder/holder |
| Til brug med (applikation) | Northern, Southern, Western blots og molekylærbiologiske assays |