Få mere at vide
Axygen™ HybridRack™ Pipetspids, standard
Artikelnummer. 30090437 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
20μ l
100μ l
200μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
30090437 100μ l Pakke med 960
30090444 200μ l -
30090455 20μ l Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30090437 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. ERF100RS
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
De HybridRack Systemet fjerner cirka 70 % af plastikken sammenlignet med traditionelle pipettespidsstativer i plast.
De Axygen HybridRack Systemet kombinerer bæredygtighed og funktionalitet for at skabe et nyt, miljøvenligt pipettespidsprodukt, der understøttes af Cornings kvalitet og værdi.
  • De HybridRack Systemet fjerner cirka 70 % af plastikken sammenlignet med traditionelle pipettespidsstativer i plast.
  • Plastdækket kombineret med papbasen giver en stabil pipeteringsplatform. De HybridRack er designet til, at slutbrugere kan pipettere direkte fra det, selv når der bruges et multi-kanal instrument.
  • Papbasen kan let genbruges gennem de fleste lokale genbrugsprogrammer.
  • Alle HybridRack delnumre leveres sterile. Filtreret, Maxymum Recovery , og ikke-filtrerede konfigurationer er tilgængelige.
  • De HybridRack Systemet er fremstillet i USA ved en ISO 13485, ISO 14001 og EnergyStar registreret anlæg.
  • Pipettspidserne inkluderet i HybridRack tilbud er de samme tips som Axygen MultiRack produktlinje.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 100μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Gul
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Format Stativ
Tip stil Standard
Produkttype Pipetspids
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Nej
Materiale Polypropylen
Gradueringer Ingen