Få mere at vide
Axygen™ HybridRack™ Pipetspids, forlænget længde, Maxymum Recovery Overflade
Shop alle Axygen Scientific produkterBeskrivelse
De Axygen HybridRack Systemet kombinerer bæredygtighed og funktionalitet for at skabe et nyt, miljøvenligt pipettespidsprodukt, der understøttes af Cornings kvalitet og værdi.
- De HybridRack Systemet fjerner cirka 70 % af plastikken sammenlignet med traditionelle pipettespidsstativer i plast.
- Plastdækket kombineret med papbasen giver en stabil pipeteringsplatform. De HybridRack er designet til, at slutbrugere kan pipettere direkte fra det, selv når der bruges et multi-kanal instrument.
- Papbasen kan let genbruges gennem de fleste lokale genbrugsprogrammer.
- Alle HybridRack delnumre leveres sterile. Filtreret, Maxymum Recovery , og ikke-filtrerede konfigurationer er tilgængelige.
- De HybridRack Systemet er fremstillet i USA ved en ISO 13485, ISO 14001 og EnergyStar registreret anlæg.
- Pipettspidserne inkluderet i HybridRack tilbud er de samme tips som Axygen MultiRack produktlinje.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Maxymum Recovery Overflade |
| Volumen (metrisk) | 300μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Grøn |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Forlænget længde |
| Produkttype | Pipetspids |
| Farvekode | Grøn |
| Vis mere |