Få mere at vide
Axygen™ HybridRack™ Pipetspids, forlænget længde
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30090454 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10μ l
300μ l
1.000μ l
Farve:
Blå
Grøn
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Pakningsstørrelse
30090454 300μ l Grøn -
30090442 10μ l Rød Pakke med 960
30090450 1.000μ l Blå Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30090454 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. ERF300XTRS
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De HybridRack Systemet fjerner cirka 70 % af plastikken sammenlignet med traditionelle pipettespidsstativer i plast.
De Axygen HybridRack Systemet kombinerer bæredygtighed og funktionalitet for at skabe et nyt, miljøvenligt pipettespidsprodukt, der understøttes af Cornings kvalitet og værdi.
  • De HybridRack Systemet fjerner cirka 70 % af plastikken sammenlignet med traditionelle pipettespidsstativer i plast.
  • Plastdækket kombineret med papbasen giver en stabil pipeteringsplatform. De HybridRack er designet til, at slutbrugere kan pipettere direkte fra det, selv når der bruges et multi-kanal instrument.
  • Papbasen kan let genbruges gennem de fleste lokale genbrugsprogrammer.
  • Alle HybridRack delnumre leveres sterile. Filtreret, Maxymum Recovery , og ikke-filtrerede konfigurationer er tilgængelige.
  • De HybridRack Systemet er fremstillet i USA ved en ISO 13485, ISO 14001 og EnergyStar registreret anlæg.
  • Pipettspidserne inkluderet i HybridRack tilbud er de samme tips som Axygen MultiRack produktlinje.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 300μ l
Filtreret Filtreret
Sterilitet Steril
Farve Grøn
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Format Stativ
Tip stil Forlænget længde
Produkttype Pipetspids
Farvekode Grøn
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Nej