Få mere at vide
Techne™ Hybridiseringsrørholder
Artikelnummer. 12066625
Holder:
16 x 15 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12066625
Brand: Techne™ 3945528
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udvid mulighederne for din inkubator med disse dele og tilbehør.
  • Forsynet med clips
  • Fås til enten 16 x 15 ml eller 8 x 50 ml
  • Hjælper i applikationer såsom nukleinsyrehybridiseringer såsom Northern (RNA) blots/hybridiseringer, Southern (DNA) blots/hybridiseringer, Western (protein) blots og molekylærbiologiske assays
Tekniske data
Holder 16 x 15 ml rør
Type Rørholder/holder
Til brug med (applikation) Northern, Southern og Western blots, molekylærbiologiske assays