Få mere at vide
UVP Hybridiseringsovnflasker og tilbehør
Artikelnummer. p-2621919
Produkttype:
Akrylkarrusel (til øvre kammer)
Hybridiseringsflaske (15 cm L)
Hybridiseringsflaske (30 cm L)
Karrusel sæt
Vippebakke
Materiale:
Borosilikatglas
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11788261
Brand: UVP 98006703
Kun null tilbage
Tekniske data
Til brug med (applikation) DNA-, RNA- eller proteinidentifikation
Til brug med (udstyr) UVP hybridiseringsovne
Længde (metrisk) 31.75 cm
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Vippebakke