Få mere at vide
UVP Hybridiseringsovnflasker og tilbehør
Artikelnummer. 12893396
Skift visning
Produkttype:
Akrylkarrusel (til øvre kammer)
Hybridiseringsflaske (15 cm L)
Hybridiseringsflaske (30 cm L)
Karrusel sæt
Vippebakke
Materiale:
Borosilikatglas
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Materiale Pakningsstørrelse
12893396 Akrylkarrusel (til øvre kammer) Borosilikatglas Hver
11788261 Vippebakke Rustfrit stål Hver
12863396 Karrusel sæt Borosilikatglas Hver
11778231 Hybridiseringsflaske (30 cm L) Borosilikatglas Hver
11768231 Hybridiseringsflaske (15 cm L) Borosilikatglas Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12893396 Leverandør UVP Leverandørnr. 76008901
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Lukningsmateriale Polypropylen, PTFE
Til brug med (applikation) DNA-, RNA- eller proteinidentifikation
Til brug med (udstyr) UVP hybridiseringsovne
Længde (metrisk) 150 eller 300 mm flasker
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Akrylkarrusel (til øvre kammer)