Få mere at vide
UVP Hybridiseringsovnflasker og tilbehør
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Polypropylen, PTFE |
| Farve | klar |
| Til brug med (applikation) | DNA-, RNA- eller proteinidentifikation |
| Til brug med (udstyr) | UVP hybridiseringsovne |
| Længde (metrisk) | 30 cm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Produkttype | Hybridiseringsflaske (30 cm L) |
| Volumen (metrisk) | 285 mL |