Få mere at vide
UVP Hybridiseringsovnflasker og tilbehør
Artikelnummer. 11768231
Skift visning
Produkttype:
Akrylkarrusel (til øvre kammer)
Hybridiseringsflaske (15 cm L)
Hybridiseringsflaske (30 cm L)
Karrusel sæt
Vippebakke
Materiale:
Borosilikatglas
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Materiale unitSize
11768231 Hybridiseringsflaske (15 cm L) Borosilikatglas Hver
11788261 Vippebakke Rustfrit stål Hver
12863396 Karrusel sæt Borosilikatglas Hver
11778231 Hybridiseringsflaske (30 cm L) Borosilikatglas Hver
12893396 Akrylkarrusel (til øvre kammer) Borosilikatglas Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11768231 Leverandør UVP Leverandørnr. 07019401
Kun null tilbage
Tekniske data
Lukningsmateriale Polypropylen, PTFE
Farve klar
Til brug med (applikation) DNA-, RNA- eller proteinidentifikation
Til brug med (udstyr) UVP hybridiseringsovne
Længde (metrisk) 15 cm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Hybridiseringsflaske (15 cm L)
Volumen (metrisk) 142.52 mL