Få mere at vide
UVP Hybridiseringsinkubator, Fremstilling af rustfrit stål, Akryldæksel
Artikelnummer. 11708221
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
381 x 445 x 406 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
11708221 381 x 445 x 406 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11708221 Leverandør UVP Leverandørnr. 95003002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Temperaturområde: Omgivende +10 °C til 99,9 °C
  • Ovne har dynamisk blandingsevne, der er ideel til at skabe de optimale betingelser, der er nødvendige for cDNA-biblioteksscreeninger, primersyntese og nukleinsyrehybridisering
  • Indvendig rustfri stålkonstruktion er nem at rengøre
  • Udvalg af modeller designet til at opfylde bruger- eller laboratoriebudgetter
HB-1000 Hybridizer Hybridization Ovn
Giver ensartet temperatur- og rotationskontrol til grundig blanding af materialer.
  • Variabel hastighedskontrol (10 til 15 rpm) af det roterende hjul muliggør ensartet mætning af prøver
  • Mikroprocessor styrer nøjagtigt temperaturen
  • Stor LED viser den aktuelle temperatur inde i kammeret
  • Den beskyttende bakke er aftagelig for nem oprydning af spildt medie
  • RPM knappen justerer hastighedskontrol af det roterende hjul for nem fjernelse af prøver
  • Roterende hjul kan rumme tyve 35 x 150 mm, ti 35 x 300 mm flasker eller kombinationer
  • Roterende hjuldesign muliggør offset flaskepositionering for grundig blanding
  • Roterende hjul kan fjernes og udskiftes med vippeplade (rustfrit stål 12,5W x 10D in.)
HB-500 Minidizer Hybridiseringsovn
Designet som en personlig skrivebordsenhed ideel til brug i laboratorier med lavt brugs- og pladsbehov
  • Rotationshastighed indstillet til 12 rpm
  • Kammerets indre er fremstillet i rustfrit stål med et 3/8 tommer tykt b-blokerende akryldæksel
  • Låget åbnes for nem adgang til flaskekarrusellen; karrusellen springer ud af kammeret for nem isætning af flasker
Tekniske data
Kammermateriale Rustfrit stål
Holder Tyve 35 x 150 mm eller ti 35 x 300 mm flasker
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +10° til 99,9 °C
Type Hybridiseringsinkubator
Vise LED
Hastighed 10 til 15 o/min
Mål (D x B x H) Indvendig 273 x 56 x 273 mm
Dimensioner (L x B x H) 381 x 445 x 406 mm
Spænding 230 V
Watt 1250 w