Få mere at vide
Cole-Parmer™ HI-200-seriens hybridiseringsinkubatortilbehør, rørholder
Artikelnummer. 12833386
Til brug med (udstyr):
HI-200 hybridiseringsinkubatorer
HI-200D hybridiseringsinkubator
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Artikelnummer. 12833386
Brand: Cole-Parmer™ 3945518
Denne rørholder er til HI-200-serien.
  • Tube holders with clips, available to carry 16 x 15 mL or 8 x 50 mL tubes.
  • Ideal for higher throughput of smaller samples.
Tekniske data
Farve Black
Autoklaverbar Not Autoclavable
Til brug med (udstyr) HI-200D hybridiseringsinkubator
Holder 4 Mini Tubes
Materiale Plastic
Antal steder 16
Antal hylder 4 Tiers
Type Tube Carrier
Til brug med (applikation) Higher throughput of smaller sample
Inkluderer Clips
Størrelse 4 x 32 mm
Længde (engelsk) 8.07 in.
Længde (metrisk) 205 mm
Diameter (engelsk) Udvendig 1.3 in.
Diameter (metrisk) Udvendig 32 mm