Få mere at vide
Cole-Parmer™ HI-200-seriens hybridiseringsinkubatortilbehør, rørholder
Til brug med (udstyr):
HI-200 hybridiseringsinkubatorer
HI-200D hybridiseringsinkubator
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Beskrivelse
- Slangeholdere med clips, tilgængelige til at bære 16 x 15 ml eller 8 x 50 ml rør.
- Ideel til højere gennemløb af mindre prøver.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Til brug med (udstyr) | HI-200 hybridiseringsinkubatorer |
| Holder | Rør (15 ml) |
| Materiale | Plast |
| Antal steder | 4 |
| Antal hylder | 4 etager |
| Type | Rørholder |
| Til brug med (applikation) | Højere gennemløb af mindre prøve |
| Inkluderer | Klip |
| Vis mere |