Få mere at vide
Techne™ Hybridiseringsinkubator
Artikelnummer. 11553859
Skift visning
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
11553859 230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 11553859 Leverandør Techne™ Leverandørnr. 3945502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50305.00 DKK
    38857.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 11447.61 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Temperaturområde: 10° over omgivelsestemperatur til 100 °C
HB-3D hybrid
  • Temperaturområde fra 10 °C over omgivelsestemperatur til 80 °C
  • Kan rumme op til 16 mini eller 4 store glasrør
  • Fleksibilitet til en overkommelig pris, der tilbyder fremragende temperaturnøjagtighed og ensartethed
  • Hybrigene er et kompakt, stabelbart alternativ til Hybridizer HB-1D - når pladsen er vigtig
  • Stable op til 3 ovne, hvilket sparer værdifuld laboratorieplads
HB-1D Hybridizer
  • Kompakt, nem at bruge og giver fuldstændig beskyttelse mod hybridiseringsfarer
  • Et temperaturområde på 10 °C over omgivelsestemperatur til 100 °C
  • Høj kapacitet som kan rumme op til 24 minirør eller 6 unikke store rør
  • Hybridiseringer kan udføres med et minimalt volumen på 5 ml probe
  • Justerbare fødder for at muliggøre nøjagtig nivellering
  • Unik termoruder glasdør; stille og sikkert, hvilket giver holdbar beskyttelse
Tekniske data
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +10 til 100 °C
Inkluderer Uden rør
Model- HB1D
Hastighed 0,5 til 20 o/min
Temperaturensartethed <±1,0 °C
Bredde (metrisk) 285 mm
Vægt (metrisk) 20 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz, 750 w
Spænding 230 V
Watt 750 w
Frekvens 50/60 Hz