Få mere at vide
Witeg™ Hybridiseringsflaske med skruedæksel GL 45
Artikelnummer. 10788291
Skift visning
Længde (metrisk):
273 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10788291 273 mm
1 options
Artikelnummer. 10788291 Leverandør Witeg™ Leverandørnr. 2 450 127
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.75 DKK
    349.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 31.56 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Disse hybridiseringsflasker passer til hybridiseringsovne af typen Hybaid, Bellco, Labline, GFL og flere. Heraeus
  • Med skruedæksel GL 45
  • Komplet med silikoneforsegling
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Længde 273 mm, diameter 40 mm
Tekniske data
Lukkestørrelse GL 45
Diameter (metrisk) Udvendig 40 mm
Liner materiale Silikone
Lukketype Skruelåg
Længde (metrisk) 273 mm
Materiale Borosilikatglas
Produkttype Hybridiseringsflaske