Få mere at vide
Stuart™ Hybridiseringsflaske
Artikelnummer. 11456558
Skift visning
Længde (metrisk):
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11456558 300 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11456558 Leverandør Stuart™ Leverandørnr. 1623799
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1540.00 DKK
    1327.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 212.01 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Stuart™ Hybridiseringsflaske til brug med Stuart Hybridiseringsinkubatorer og shakere
  • Vælg mellem en bred vifte af tilbehør til Stuart Hybridiseringsinkubatorer
  • Rotisserier og flasker med forskellig kapacitet er tilgængelige for at passe til specifikke applikationer
Tekniske data
Farve Klar, med rød hætte
Diameter (metrisk) Indvendig 40 mm
Længde (metrisk) 300 mm
Materiale Glas, polyester, PTFE
Produkttype Hybridiseringsflaske