Beskrivelse
- Til gelelektroforese
- Brugt med Hybond blotting af membraner
- Ren cellulosekvalitet
- Middel våd styrke
- Glat overflade
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Gelelektroforese, Hybond Blotting Membraner |
| Type | Hybond Duppepapir |
| Tykkelse (engelsk) | 0,01 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.03 cm |
| Dimensioner (L x B) | 7,9 x 7,9 tommer. (20 x 20 cm) |
| Længde (engelsk) | 7,9 tommer |
| Længde (metrisk) | 20 cm |
| Bredde (engelsk) | 7,9 tommer |
| Bredde (metrisk) | 20 cm |