missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Hyaluronidase, MedChemExpress

Artikelnummer. 16490507
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16490507 50 mg
16484158 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16490507 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107910

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Hyaluronidase (Hyaluronate 4-glycanohydrolase; Hyaluronoglucosaminidase) is a naturally occurring enzyme that depolymerizes hyaluronic acid by cleavage of glycosidic bonds and has been utilized in ophthalmic surgery.

Hyaluronidase (Hyaluronate 4-glycanohydrolase

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Hyaluronidase
Fysisk form Powder
CAS 37326-33-3
Farve Off-White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Synonym Hyaluronate 4-glycanohydrolase Hyaluronoglucosaminidase
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (Need ultrasonic)
SMIL [Hyaluronoglucosaminidase]
Grad Research

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.