Få mere at vide
MP Biomedicals™ Hyaluronidase, fra Streptomyces hyalurolyticus
Artikelnummer. 11423556 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
4 x 100 U
Inhibitorer:
Mn++, Mg++, kaliumferricyanid
Molekylvægt (g/mol):
91000
Pakningsstørrelse:
400 enheder
Artikelnummer. 11423556
Brand: MP Biomedicals™ 08320421
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Enzymaktivitet bestemmes af en ændring i optisk tæthed i en hyaluronsyreopløsning.
  • Fra Streptomyces hyalurolyticus
  • Lyofiliseret, saltfri
  • Aktivitet:∽ 2000 enheder/mg
  • Protease- og lysozymfri
  • Hvert hætteglas indeholder 100U
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration ≈2000 U/mg
Farve Hvid
pH 6
Til brug med (applikation) Cellebiologi og analyse
Indhold og opbevaring 0 °C til 5 °C
Kilde Streptomyces hyalurolyticus
Mængde 4 x 100 U
Produkttype Hyaluronidase
Molekylvægt (g/mol) 91000
Inhibitorer Mn++, Mg++, kaliumferricyanid
Form Lyofiliseret pulver