Få mere at vide
Hyaluronsyre natriumsalt, Streptococcus equi, 91%
Artikelnummer. 15488579
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15488579 500 mg 500mg
15480687 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488579 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66993.ME
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    456.96 DKK
    371.65 DKK / 500mg
    Spare 85.31 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Hyaluronsyre natriumsalt, CAS # 9067-32-7, er et surt mucopolysaccharid produceret af bakterien Streptococcus zooepidemicus, som er rigelig i pattedyrs ekstracellulære matrix. | CAS: 9067-32-7 | (C14H20NO11Na)n | 417,30 g/mol
Bakteriel hyaluronsyre (HA) er en naturlig ikke-sulfateret glycosaminoglycan med høj molekylvægt, der kan bruges til at studere formuleringer af ikke-animalske geler, der potentielt er nyttige til procedurer såsom blødvævsforøgelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
• Hyaluronsyre-natriumsalt er en komponent i den ekstracellulære matrix, som potentielt er nyttig til forstærkning af blødt væv
Anvendelse
• Hyaluronsyre natriumsalt kan anvendes i formuleringer af ikke-animalske geler anvendt i bløddelsforstærkningsstudier
• . Det kan anvendes i laboratorieudvikling af kunstig synovialvæske
• . Det kan også bruges til at studere dets rolle i oxidativt stress og tumorprogression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9067-32-7
Molekylær formel (C14H20NO11Na)n
Molekylvægt (g/mol) 417.30
MDL nummer MFCD00875848
InChI nøgle YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
IUPAC navn Natriumhyaluronat
SMIL CC(=O)NC1C(OC2C(O)C(O)C(O-*)OC2C(=O)O[Na])OC(CO)C(O)C1O-*
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hyaluronic acid sodium salt
Type Hyaluronsyre natriumsalt
Navn note Streptococcus equi
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 500 mg
Merck Index 14,4757
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Procent renhed 91%