Få mere at vide
Hyaluronic acid sodium salt, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Hyaluronic acid sodium salt |
| CAS | 9067-32-7 |
| MDL nummer | MFCD00875848 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | NONE |