Få mere at vide
Hyaluronsyre, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11440112 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440112 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 11440112 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215993310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2315.00 DKK
    2201.90 DKK / 10mg
    Spare 113.10 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Hyaluronsyre fra kvægets glaslegeme
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hyaluronic Acid
CAS 9004-61-9
Farve Tan
Molekylær formel C28H44N2O23
Mængde 10 mg
Synonym hyaluronic acid, dsstox_cid_26750, dsstox_rid_81875, dsstox_gsid_46750, 4xi-alpha-d-xylo-hexopyranuronosyl-1->3-3xi-2-acetylamino-2-deoxy-beta-d-ribo-hexopyranosyl-1->4-5xi-beta-d-xylo-hexopyranuronosyl-1->3-2-acetylamino-2-deoxy-d-glucopyranose
InChI nøgle KIUKXJAPPMFGSW-YXBJCWEESA-N
SMIL CC(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)OC2C(C(C(C(O2)C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)OC4C(C(C(C(O4)C(=O)O)O)O)O)NC(=O)C)O)O
IUPAC navn (2S,4S,5R,6S)-6-[(2S,3R,5S,6R)-3-acetamido-2-[(3S,4R,5R,6R)-6-[(3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxa n-4-yl]oxy-2-carboxy-4,5-dihydroxyoxan-3-yl]oxy-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carboxylsyre syre
Molekylvægt (g/mol) 776.651
PubChem CID 24728612
Fysisk form Krystallinsk pulver