Få mere at vide
Hamilton™ HVXM 6-5 VENTIL
Artikelnummer. 11590312
Skift visning
Aktivering:
Modulær ventilpositioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Aktivering Pakningsstørrelse
11590312 Modulær ventilpositioner Hver
1 options
Artikelnummer. 11590312 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 36760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2045.00 DKK
    1893.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 151.42 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Hamilton (HV) Plug Valves giver en økonomisk og fleksibel metode til at specialbygge et væskeflowkontrolsystem, fra en simpel on/off-ventil til et mere komplekst flerventilarrangement, ved hjælp af en kombination af sløjfe- og fordelingsventiler.
Specifikationsark
  • Ventil model– 6-5
  • Beskrivelse af ventilmodel– Distribution Flow Path 6-porte
  • Væskebane– PTFE/CTFE
  • Ventil størrelse– HVXM
  • Nominel portdiameter– 0,059 tommer (1,5 mm)
  • Ventil ydre kropsdimension– 1 tomme (25,4 mm)
  • Materiale til hus– Aluminium
  • Samlet dødvolumen– 27.2μ L
  • Aktiveret– Modulær ventilpositioner
  • Afbrydningsmoment– 65 i oz. (455 mNm)
  • Panel montering– Ingen
  • Tråddybde– 0,219 tommer (5,6 mm)
  • Gevindforbindelse–¼ -28
  • Driftstemperatur høj– 38° C (100° F)
  • Driftstemperatur lav– -12° C (10° F)
  • Driftstryk– 0 til 100 psig (0 til 6,9 bar)
  • Opbevaringstemperatur høj– 38° C (100° F)
  • Opbevaringstemperatur lav– -18° C (0° F)
Tekniske data
Aktivering Modulær ventilpositioner
Type HVXM 6-5 VENTIL
Antal havne Distributionsflowsti 6 porte
Stator materiale PTFE/CTFE