Få mere at vide
Hamilton™ HVXL6-6 VENTIL
Beskrivelse
Specifikationsark
- Ventil model– 6-6
- Beskrivelse af ventilmodel– Loop Flow Path 6-porte
- Væskebane– PTFE/CTFE
- Ventil størrelse– HVX
- Nominel portdiameter– 0,040 tommer (1 mm)
- Ventil ydre kropsdimension– 1 tomme (25,4 mm)
- Materiale til hus– Aluminium
- Samlet dødvolumen– 7.5μ L
- Aktiveret– Manuel
- Afbrydningsmoment– 65 i oz. (455 mNm)
- Panel montering– Ja
- Paneltykkelse– 0,625 tommer (15,9 mm)
- Tråddybde– 0,219 tommer (5,6 mm)
- Gevindforbindelse–¼ -28
- Driftstemperatur høj– 38° C (100° F)
- Driftstemperatur lav– -12° C (10° F)
- Driftstryk– 0 til 100 psig (0 til 6,9 bar)
- Opbevaringstemperatur høj– 38° C (100° F)
- Opbevaringstemperatur lav– -18° C (0° F)
Tekniske data
Tekniske data
| Aktivering | Brugsanvisning |
| Type | HVXL6-6 VENTIL |
| Antal havne | Loop Flow Path 6 porte |
| Stator materiale | PTFE/CTFE |