Få mere at vide
Hamilton™ HVXD6-5 VENTIL
Artikelnummer. 11590322
Skift visning
Aktivering:
Brugsanvisning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Aktivering Pakningsstørrelse
11590322 Brugsanvisning Hver
1 options
Artikelnummer. 11590322 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 86915
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2490.00 DKK
    2307.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 182.05 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Hamilton (HV) Plug Valves giver en økonomisk og fleksibel metode til at specialbygge et væskeflowkontrolsystem, fra en simpel on/off-ventil til et mere komplekst flerventilarrangement, ved hjælp af en kombination af sløjfe- og fordelingsventiler.
Det lille ventilhus med sin kemisk inerte PTFE/CTFE-strømningsvej er ideel til lavtryksapplikationer (100 psi). Alle HV-stikventiler giver dig mulighed for at vælge og udskifte en bred vifte af fittings, adaptere og slanger, inklusive han- og hunluere, FEP-slangesamlinger og adaptere, der skrues direkte ind i ventilen, hvilket giver en endeløs række af ventilkonfigurationer til enhver flowapplikation.
  • Ventil model– 6-5
  • Beskrivelse af ventilmodel– Distribution Flow Path 6-porte
  • Væskebane– PTFE/CTFE
  • Ventil størrelse– HVX
  • Nominel portdiameter– 0,059 tommer (1,5 mm)
  • Ventil ydre kropsdimension– 1 tomme (25,4 mm)
  • Materiale til hus– Aluminium
  • Samlet dødvolumen– 27.2μ L
  • Aktiveret– Manuel
  • Afbrydningsmoment– 65 i oz. (455 mNm)
  • Panel montering– Ja
  • Paneltykkelse– 0,625 tommer (15,9 mm)
  • Tråddybde– 0,219 tommer (5,6 mm)
  • Gevindforbindelse–¼ -28
  • Driftstemperatur høj– 38° C (100° F)
  • Driftstemperatur lav– -12° C (10° F)
  • Driftstryk– 0 til 100 psig (0 til 6,9 bar)
  • Opbevaringstemperatur høj– 38° C (100° F)
  • Opbevaringstemperatur lav– -18° C (0° F)
Tekniske data
Aktivering Brugsanvisning
Mode Fordeling
Type HVX
Antal havne 6 havne