Få mere at vide
Hamilton™ HVX3-3 VENTIL
Artikelnummer. 11550252
Skift visning
Aktivering:
Brugsanvisning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Aktivering Pakningsstørrelse
11550252 Brugsanvisning Hver
1 options
Artikelnummer. 11550252 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 86903
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Hamilton (HV) Plug Valves giver en økonomisk og fleksibel metode til at specialbygge et væskeflowkontrolsystem, fra en simpel on/off-ventil til et mere komplekst flerventilarrangement, ved hjælp af en kombination af sløjfe- og fordelingsventiler.
Specifikationsark
  • Ventil model 3-3
  • Beskrivelse af ventilmodel“ T” Flow Path 3-porte
  • Væskebane PTFE/CTFE
  • Ventilstørrelse HVX
  • Nominel portdiameter 0,118 tommer (3 mm)
  • Ventil ydre hus Dimension 1 tomme (25,4 mm)
  • Husmateriale aluminium
  • Samlet dødvolumen 114,1μ L
  • Betjent manual
  • Break-Away Torque 65 in oz. (455 mNm)
  • Panelmontering Ja
  • Paneltykkelse 0,625 tommer (15,9 mm)
  • Gevinddybde 0,219 tommer (5,6 mm)
  • Gevindforbindelse¼ -28
  • Driftstemperatur høj 38° C (100° F)
  • Driftstemperatur lav -12° C (10° F)
  • Driftstryk 0 til 100 psi (0 til 6,9 bar)
  • Opbevaringstemperatur høj 38° C (100° F)
  • Opbevaringstemperatur Lav -18° C (0° F)
Tekniske data
Aktivering Brugsanvisning
Type HV x 3-3 VENTIL
Antal havne T Flow Path 3 Porte
Stator materiale PTFE/CTFE