Få mere at vide
Hamilton™ HVX store kropsventiler
Diameter (metrisk) ydre slange:
1,5 mm
3 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fysisk de største ventiler
- Selv moderat viskøse væsker flyder frit
- Usædvanlig nem at servicere og ændre
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Aluminiumslegering |
| Diameter (metrisk) ydre slange | 3 mm |
| Inkluderer | 4-4 model, 4 porte |
| Driftstryk | 100 psig/6,9 bar |
| Type | Loop Flow Path |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | 38 °C |