Få mere at vide
Hamilton™ HVP4-3 VENTIL
Beskrivelse
Specifikationsark
- Ventilmodel 4-3 Ventilmodel
- Beskrivelse“ T” Flow Path 4-porte
- Væskebane PTFE/CTFE
- Ventilstørrelse HVP Nominel portdiameter 0,059 tommer (1,5 mm)
- Ventil ydre kropsdimension 0,75 tommer (19,1 mm)
- Husmateriale aluminium
- Samlet dødvolumen 25.3μ L
- Aktiveret manuel afbrydelsesmoment 15 oz-in (105,9 mNm)
- Panelmontering Ja
- Paneltykkelse 0,150 tommer (3,8 mm)
- Gevinddybde 0,219 tommer (5,6 mm)
- Gevindforbindelse¼ -28
- Driftstemperatur høj 38° C (100° F)
- Driftstemperatur lav -12° C (10° F)
- Driftstryk 0 til 100 psi (0 til 6,9 bar)
- Opbevaringstemperatur høj 38° C (100° F)
- Opbevaringstemperatur Lav -18° C (0° F)
Tekniske data
Tekniske data
| Aktivering | Brugsanvisning |
| Antal havne | T Flow Path 4 Porte |