Få mere at vide
Hamilton™ HVP-panelmonterede ventiler
Beskrivelse
- Manuelt aktiveret
- Grundenhed til styring af væsker
- Ideel til lavtryksapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) prøve | 14μ L |
| Oversigt | 4-4 model, 4 porte, sløjfestrømningssti |
| Materiale | Aluminium (hus) |
| Temperatur (metrisk) Maksimum | 38 °C |