Få mere at vide
Hamilton™ HVP-panelmonterede ventiler
Artikelnummer. 10054791
Skift visning
Volumen (metrisk) prøve:
21μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) prøve Pakningsstørrelse
10054791 21μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10054791 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 86777
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1150.00 DKK
    1005.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 144.85 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Kan monteres i paneler, hvilket giver mulighed for tilpasset installation i kontrolpaneler eller instrumenter.
  • Manuelt aktiveret
  • Basisenhed til styring af væsker
  • Ideel til lavtryksapplikationer
Tekniske data
Volumen (metrisk) prøve 21μ L
Materiale Aluminium (hus)
Type Mini ventil
Temperatur (metrisk) Maksimum 38 °C