Få mere at vide
Invitrogen™ Human HVEM/TNFRSF14 ELISA Kit
Mængde:
10 x 96 tests
Beskrivelse
TNFRSF14 er medlem af TNF-receptor-superfamilien. TNFRSF14 blev identificeret som en cellulær mediator af herpes simplex virus (HSV) indtræden. Binding af HSV viral kappe glycoprotein D (gD) til TNFRSF14 har vist sig at være en del af den virale indgangsmekanisme. Den cytoplasmatiske region af TNFRSF14 blev fundet at binde til flere TRAF-familiemedlemmer, som kan mediere signaltransduktionsvejene, der aktiverer immunresponset. Aktivering af signaltransduktionsvejen, der involverer TNFRSF14 i T-celler, stimulerer T-celleproliferation og cytokinproduktion, hvilket fører til inflammation og forbedret CTL-medieret tumorimmunitet, hvilket tyder på, at disse proteiner kan være nyttige som potentielle mål til at kontrollere cellulære immunresponser. Flere alternativt splejsede transkriptvarianter er blevet beskrevet, men fuldlængdenaturen af nogle af disse TNFRSF14-varianter er ikke blevet bestemt.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | Q92956 |
| Analyseområde | 32,77 til 8000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 30 pg/mL |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Plasma, Serum, Supernatant |
| Til brug med (udstyr) | Kolorimetrisk mikropladelæser |
| Gen-id (Entrez) | 8764 |
| Gen symbol | TNFRSF14 |
| Interassay CV | <12% |
| Vis mere |