Få mere at vide
Invitrogen™ Human HVEM/TNFRSF14 ELISA Kit
Artikelnummer. 15465153
Mængde:
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15465153
Brand: Invitrogen™ EHTNFRSF14
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
Human Herpes Virus Entry Mediator (HVEM/TNFSF14) ELISA kvantificerer Hu HVEM i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu HVEM. Metodens princip The Human HVEM solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
TNFRSF14 er medlem af TNF-receptor-superfamilien. TNFRSF14 blev identificeret som en cellulær mediator af herpes simplex virus (HSV) indtræden. Binding af HSV viral kappe glycoprotein D (gD) til TNFRSF14 har vist sig at være en del af den virale indgangsmekanisme. Den cytoplasmatiske region af TNFRSF14 blev fundet at binde til flere TRAF-familiemedlemmer, som kan mediere signaltransduktionsvejene, der aktiverer immunresponset. Aktivering af signaltransduktionsvejen, der involverer TNFRSF14 i T-celler, stimulerer T-celleproliferation og cytokinproduktion, hvilket fører til inflammation og forbedret CTL-medieret tumorimmunitet, hvilket tyder på, at disse proteiner kan være nyttige som potentielle mål til at kontrollere cellulære immunresponser. Flere alternativt splejsede transkriptvarianter er blevet beskrevet, men fuldlængdenaturen af nogle af disse TNFRSF14-varianter er ikke blevet bestemt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Adgangsnummer Q92956
Analyseområde 32,77 til 8000 pg/ml
Assay følsomhed 30 pg/mL
Kalibreringsområde 30 pg/ml til 8000 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Cytokiner& Receptorer
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med følgende testede cytokiner: humant angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12, 12, 3, 12, 12, 12, 3 IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-2, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 be, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 8764
Gen symbol CD258,HVEML,LIGHT,LTg
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Biomarkør-relaterede veje
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym RP3-395M20.6, ATAR, CD270, HVEA, HVEM, LIGHTR, TR2
Mål TNFRSF14 (HVEM)
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado