Få mere at vide
Hamilton™ HVDP 2-5 ventil til rense- og fældesprøjter
Artikelnummer. 11510072
Skift visning
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11510072 Sort Hver
1 options
Artikelnummer. 11510072 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 86789
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1465.00 DKK
    1282.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 182.54 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Til brug med Hamilton Purge og Trap sprøjter.
  • Med hun-luer
  • 2-5 model
  • Hjælper med analyse af drikkevandsprøver i henhold til EPA rense- og fældekoncentrationsteknikker
Tekniske data
Tilslutningstype Kvinde Luer
Farve Sort