Få mere at vide
Hamilton™ HVD4-5 VENTIL
Aktivering:
Brugsanvisning
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Specifikationsark
- Ventil model– 4-5
- Beskrivelse af ventilmodel– Distribution Flow Path 4-porte
- Væskebane– PTFE/CTFE
- Ventil størrelse– HV
- Nominel portdiameter– 0,059 tommer (1,5 mm)
- Ventil ydre kropsdimension– 0,75 tommer (19,1 mm)
- Materiale til hus– Aluminium
- Samlet dødvolumen– 16.8μ L
- Aktiveret– Manuel
- Afbrydningsmoment– 15 oz-in (105,9 mNm)
- Panel montering– Ingen
- Driftstemperatur høj– 38° C (100° F)
- Driftstemperatur lav– -12° C (10° F)
- Driftstryk– 0 til 100 psig (0 til 6,9 bar)
- Opbevaringstemperatur høj– 38° C (100° F)
- Opbevaringstemperatur lav– -18° C (0° F)
Tekniske data
Tekniske data
| Aktivering | Brugsanvisning |
| Antal havne | Distribution Flow Path 4 Porte |