Få mere at vide
Hamilton™ HVCX Large Body Keramiske Ventiler
Artikelnummer. 11593444
Skift visning
Materiale:
Aluminium
Rustfrit stål
Model-:
4-5 Model
8-5 Model
Til brug med:
PSD/2 og 3 sprøjtedrevmoduler
PSD/4 og 8 sprøjtedrevmoduler
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Model- Til brug med unitSize
11593444 Rustfrit stål 4-5 Model PSD/2 og 3 sprøjtedrevmoduler Hver
11573494 Aluminium 4-5 Model PSD/2 og 3 sprøjtedrevmoduler Hver
11557884 Rustfrit stål 8-5 Model PSD/2 og 3 sprøjtedrevmoduler Hver
11583434 Aluminium 4-5 Model PSD/4 og 8 sprøjtedrevmoduler Hver
11583494 Aluminium 8-5 Model PSD/4 og 8 sprøjtedrevmoduler Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11593444 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 676501
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at give overlegen ydeevne med saltopløsninger.
  • Stiv keramisk væskebane er modstandsdygtig over for ridser fra saltkrystaller
  • Giver overlegen levetid og ydeevne
  • Usædvanlig nem at servicere og ændre
  • Maksimerer fleksibilitet og værdi
  • Ideel til lavtryksapplikationer
Tekniske data
Oversigt 4-5 model, 4 porte, rustfrit stålhus
Til brug med PSD/2 og 3 sprøjtedrevmoduler
Materiale Rustfrit stål
Model- 4-5 Model
Type Keramisk stor kropsventil