Få mere at vide
Hamilton™ HVCX Large Body Keramiske Ventiler
Beskrivelse
- Stiv keramisk væskebane er modstandsdygtig over for ridser fra saltkrystaller
- Giver overlegen levetid og ydeevne
- Usædvanlig nem at servicere og ændre
- Maksimerer fleksibilitet og værdi
- Ideel til lavtryksapplikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 4-5 model, 4 porte, aluminiumshus |
| Til brug med | PSD/2 og 3 sprøjtedrevmoduler |
| Materiale | Aluminium |
| Model- | 4-5 Model |
| Type | Keramisk stor kropsventil |