Få mere at vide
Hamilton™ HVC standard keramiske ventiler
Artikelnummer. 11593394
Skift visning
Materiale:
Aluminium
Rustfrit stål
Rustfrit stål
Model-:
3-2 model
3-5 Model
T 3-2 Model
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Model- Pakningsstørrelse
11593394 Rustfrit stål 3-2 model Hver
11543314 Aluminium 3-2 model Hver
11583404 Rustfrit stål 3-5 Model Hver
11573344 Aluminium 3-5 Model Hver
11513484 Aluminium T 3-2 Model Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11593394 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 676301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4280.00 DKK
    3969.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 310.60 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Designet til at give overlegen ydeevne med saltopløsninger.
  • Stiv keramisk væskebane er modstandsdygtig over for ridser fra saltkrystaller
  • Giver overlegen levetid og ydeevne
  • Usædvanlig nem at servicere og ændre
  • Maksimerer fleksibilitet og værdi
  • Ideel til lavtryksapplikationer
Tekniske data
Oversigt 3-2 model, 3 porte, rustfrit stålhus
Til brug med PSD/2 og 3 sprøjtedrevmoduler
Materiale Rustfrit stål
Model- 3-2 model
Type Keramisk HV-ventil