Få mere at vide
Hamilton™ HVC standard keramiske ventiler
Materiale:
Aluminium
Rustfrit stål
Rustfrit stål
Model-:
3-2 model
3-5 Model
T 3-2 Model
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Stiv keramisk væskebane er modstandsdygtig over for ridser fra saltkrystaller
- Giver overlegen levetid og ydeevne
- Usædvanlig nem at servicere og ændre
- Maksimerer fleksibilitet og værdi
- Ideel til lavtryksapplikationer
- Alle HVC-ventiler har en gevinddybde på 1/4 in.-28 UNF
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 3-2 model, 3 porte, aluminiumshus |
| Til brug med | PSD/2 og 3 sprøjtedrevmoduler |
| Materiale | Aluminium |
| Model- | 3-2 model |
| Type | Keramisk HV-ventil |