Få mere at vide
Hamilton™ HV4-1 VENTIL
Artikelnummer. 11522475
Skift visning
Aktivering:
Brugsanvisning
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Aktivering Pakningsstørrelse
11522475 Brugsanvisning Hver
1 options
Artikelnummer. 11522475 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 86732
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 DKK
    1036.10 DKK / Pakke med 1
    Spare 83.90 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Hamilton (HV) Plug Valves giver en økonomisk og fleksibel metode til at specialbygge et væskeflowkontrolsystem, fra en simpel on/off-ventil til et mere komplekst flerventilarrangement, ved hjælp af en kombination af sløjfe- og fordelingsventiler.
Det lille ventilhus med sin kemisk inerte PTFE/CTFE-strømningsvej er ideel til lavtryksapplikationer (100 psi). Alle HV-stikventiler giver dig mulighed for at vælge og udskifte en bred vifte af fittings, adaptere og slanger, inklusive han- og hunluere, FEP-slangesamlinger og adaptere, der skrues direkte ind i ventilen, hvilket giver en endeløs række af ventilkonfigurationer til enhver flowapplikation.
Specifikationsark
  • Ventil model– 4-1
  • Beskrivelse af ventilmodel– 180° Flow Path 4-porte
  • Væskebane– PTFE/CTFE
  • Ventil størrelse– HV
  • Nominel portdiameter– 0,059 tommer (1,5 mm)
  • Ventil ydre kropsdimension– 0,75 tommer (19,1 mm)
  • Materiale til hus– Aluminium
  • Samlet dødvolumen– 19μ L
  • Aktiveret– Manuel
  • Afbrydningsmoment– 15 oz-in (105,9 mNm)
  • Panel montering– Ingen
  • Tråddybde– 0,219 tommer (5,6 mm)
  • Gevindforbindelse–¼ -28
  • Driftstemperatur høj– 38° C (100° F)
  • Driftstemperatur lav– -12° C (10° F)
  • Driftstryk– 0 til 100 psig (0 til 6,9 bar)
  • Opbevaringstemperatur høj– 38° C (100° F)
  • Opbevaringstemperatur lav– -18° C (0° F)
Tekniske data
Aktivering Brugsanvisning
Mode Fordeling
Type HV
Antal havne 4 havne