Få mere at vide
Huperzine C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Huperzine C |
| CAS | 163089-71-2 |
| Molekylær formel | C15 H18 N2 O |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (5R,9R,11R)- 5-Amino-11-ethenyl-5,6,9,10-tetrahydro-7-methyl-5,9-methanocycloocta[b]pyridin-2(1H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N2O/c1-3-11-10-6-9(2)8-15(11,16)12-4-5-14(18)17-13(12)7-10/h3-6,10-11H,1,7-8,16H2,2H3,(H,17,18) |
| SMIL | CC1=CC2CC3=C(C=CC(=O)N3)C(N)(C1)C2C=C |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.316 |
| Formel vægt | 242.142 |