Få mere at vide
(+/-)-Huperzine A, TRC
Artikelnummer. 30407573
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30407573 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30407573 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8260035MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-Huperzine A
CAS 120786-18-7
Molekylær formel C15 H18 N2 O
Mængde 5 mg
Synonym (11E)-5-Amino-11-ethylidene-5,6,9,10-tetrahydro-7-methyl-5,9-methanocycloocta[b]pyridin-2(1H)-one, (±)-Huperzine A, (5α,9β,11E)-5-Amino-11-ethylidene-5,6,9,10-tetrahydro-7-methyl-5,9-methanocycloocta[b]pyridin-2(1H)-one, Fordine, (5α,9β,11E)-(±)-5-Amino-11-ethylidene-5,6,9,10-tetrahydro-7-methyl-5,9-methanocycloocta[b]pyridin-2(1H)-one
InChI formel InChI=1S/C15H18N2O/c1-3-11-10-6-9(2)8-15(11,16)12-4-5-14(18)17-13(12)7-10/h3-6,10H,7-8,16H2,1-2H3,(H,17,18)/b11-3+
SMIL C\C=C\1/C2CC3=C(C=CC(=O)N3)C1(N)CC(=C2)C
IUPAC navn (13E)-1-amino-13-ethyliden-11-methyl-6-azatricyclo[7.3.1.02,7]trideca-2(7),3,10-trien-5-one
Molekylvægt (g/mol) 242.316
Formel vægt 242.142