Få mere at vide
Memmert™ Fugtkammer HCP
Artikelnummer. 15810096 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
56 l
107 l
156 l
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15810096 107 l Hver
15820096 56 l Hver
15946592 156 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15810096 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. HCP105
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Ideel til miljøtest, miljøsimulering, accelereret levetidstest og 85/85-test.
Komfortabel, pålidelig og sikker - disse tre ord beskriver Memmert fugtkammer HCP.
  • Modelstørrelser: 50, 105, 150, 240
  • Temperaturjusteringsområde: 18 C°til 90°C
  • Fugtjusteringsområde: 20 til 95 % rh
  • Generelt varmesystem: absolut homogen temperaturfordeling på grund af varmesystemet på 6 sider
  • Modelvariant: TwinDISPLAY (intuitiv styring)
  • AtmoCONTROL-software på en USB-stik til programmering, styring og overførsel af programmer via Ethernet-integration eller USB-port
  • Justerbare parametre: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), blæserhastighed, position af luftspjæld, programtid, tidszoner, sommertid/vintertid
  • Aktiv mikroprocessorkontrol til befugtning og affugtning (20–95 % rh) sikrer en ideel homogenitet af temperatur, fugtighed og korte genopretningstider efter åbning af lågen
  • Fugtforsyning med destilleret vand fra ekstern tank ved selvansugende pumpe
  • AutoSAFETY: ekstra integreret over- og undertemperaturmonitor
  • Pålidelig og fejlsikker, selv efter mange års kontinuerlig drift
Fugtkammer HCP sikrer en ideel homogenitet af temperatur, fugtighed samt korte genopretningstider efter åbning af lågen. Kammeret er praktisk talt vedligeholdelsesfrit og garanterer absolut pålidelighed og sikkerhed.
Alle Memmert fugtighedskammer HCP vil blive forsynet med et TwinDISPLAY.
TwinDISPLAY tilbyder maksimal bekvemmelighed ved komplekse processer. Hvis applikationen kræver enestående præcision og pålidelighed parret med intuitiv betjening plus dobbelt overtemperaturbeskyttelse inklusive visuel alarm, så vil TwinDISPLAY-modellerne tilbyde den funktionalitet, bekvemmelighed og sikkerhed, der kræves. Via den intuitive styring og AtmoCONTROL-logningssoftware kan selv komplekse processer programmeres hurtigt og nemt. Flere overtemperaturbeskyttelser, visuelle og akustiske alarmer samt mulighed for at sende en automatisk alarmbesked til en eller flere e-mailadresser vil give dig tid til ting, der virkelig betyder noget.
Tekniske data
Nøjagtighed 0,1 °C
Alarmtyper Akustisk og visuel
Kapacitet (metrisk) hylde 15 kg
Certificeringer/compliance DIN 12880:2007-05 , EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010
Kompressor Nej
Controller type TwinDISPLAY. Adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessor-controller
Oversigt Ethernet og USB grænseflader
Kapacitet (metrisk) 107 l
Kammermateriale Rustfrit stål (304/1.4301)
Belysning Ingen belysning
Materiale Rustfrit stål
Antal hylder 6
Stiktype Tysk type
Relativ luftfugtighed 20 til 95 %
Temperaturområde (metrisk) 18 °C til 90 °C
Type Fugtighedskammer
Vise 2 TFT-farveskærme i HD (TwinDISPLAY)
Dør stil Fuldstændig isoleret dør i rustfrit stål
Til brug med (applikation) Den er velegnet til miljøtestning, miljøsimulering, accelererede levetidstests og 85/85 tests iht. IEC 60068-2-67 og IEC 60068-2-78.
Rammemateriale Rustfrit stål
Fugtighedsnøjagtighed 0.5% rh
Fugtkontrol Aktiv mikroprocessorstyring til befugtning og affugtning
Fugt display 2 TFT-farveskærme i HD (TwinDISPLAY)
Fugtighedsområde 20 til 95 %
Fugtighed Kilde Fugttilførsel med vand (kun for demineraliseret vand med en ledningsevne på 5 til 10μ S/cm og en pH-værdi mellem 5 og 7; fra en ekstern tank) af en selvansugende pumpe
Isolering Fuldt isoleret dør i rustfrit stål med 2-punktslås (kompressionsdørlås)
Bæreevne (metrisk) 90 kg
Model- HCP105
Antal døre 1
Port størrelse 40 mm klar diameter
Produktlinje Fugtighedskammer
Programmerbarhed AtmoCONTROL-software på en USB stick til programmering, styring og overførsel af programmer via Ethernet-interface eller USB havn
Mængde 1 stk.
Sensortyper Temperatursensor 2 Pt100-sensorer DIN klasse A
Hyldemateriale Rustfrit stål
Forsendelsestilstand Apparaterne skal transporteres stående
Temperaturkontrol Adaptiv multifunktionel digital PID-mikroprocessor-controller
Temperatursensor 2 Pt100 Klasse A i 4-leder kredsløb
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Stopur Digital nedtæller med målindstilling for tid, justerbar fra 1 minut til 99 dage
garanti 3 år
Mål (D x B x H) Indvendig 400 x 560 x 480 mm
Længde (metrisk) 591 mm
Længde (metrisk) interiør 400 mm
Bredde (metrisk) 719 mm
Bredde (metrisk) interiør 560 mm
Højde (metrisk) 850 mm
Højde (metrisk) interiør 480 mm
Dybde (metrisk) 591 mm
Dybde (metrisk) interiør 400 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 100 kg
Vægt (metrisk) 75 kg
Elektriske krav 115/230 V, 50/60 Hz
Spænding 115/230 V
Frekvens 50/60 Hz