Få mere at vide
Dostmann Electronic Humidcheck fugtmålingsinstrument
Rigt, pålideligt, robust instrument til fugtmålinger af træ og byggematerialer.
Brand:  Dostmann Electronic 5020-0340
343.20 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Produktkode 11873771
  • 461.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 14-08-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Humidcheck fugtmålingsinstrument
  • Instrument til fugtmåling af træ og byggematerialer
  • Fugtmåler til træ
Tekniske data
Tekniske data
Humidcheck fugtmålingsinstrument
130 x 40 x 21 mm
100 g
Til fugtmåling af træ og byggematerialer
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Dostmann Electronic Humidcheck fugtmålingsinstrument > Mål: 130 mm x 40 mm x 21 mm