Få mere at vide
Humic acid
Artikelnummer. p-4408651
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11388898
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041747.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1415-93-6
Metal chelator; pigmenter. Humussyre bruges som jordtilskud i landbruget og humant ernæringstilskud. Det bruges til at forbedre vækst og dyrkning af afgrøder, citrus, græstørv, blomster. Det bruges også til at forbedre styrken af organisk mangelfuld jord. Det bruges til at stimulere immunsystemet og behandle influenza, fugleinfluenza, svineinfluenza og andre virusinfektioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1415-93-6
MDL nummer MFCD00147177
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Humic acid
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water,with much swellingSoluble in organic solvents like acetone and benzenol. Slightly soluble in water.
Mængde 5 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Humic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Humic acids