Få mere at vide
Huminsyre
Artikelnummer. 11398898
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398898 25 g 25g
11388898 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398898 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041747.14
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1415-93-6
Metal chelator; pigmenter. Humussyre bruges som jordtilskud i landbruget og humant ernæringstilskud. Det bruges til at forbedre vækst og dyrkning af afgrøder, citrus, græstørv, blomster. Det bruges også til at forbedre styrken af organisk mangelfuld jord. Det bruges til at stimulere immunsystemet og behandle influenza, fugleinfluenza, svineinfluenza og andre virusinfektioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1415-93-6
MDL nummer MFCD00147177
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Humic acid
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand, med meget hævelse. Opløselig i organiske opløsningsmidler som acetone og benzenol. Let opløselig i vand.