Få mere at vide
Huminsyre
Beskrivelse
Metal chelator; pigmenter. Humussyre bruges som jordtilskud i landbruget og humant ernæringstilskud. Det bruges til at forbedre vækst og dyrkning af afgrøder, citrus, græstørv, blomster. Det bruges også til at forbedre styrken af organisk mangelfuld jord. Det bruges til at stimulere immunsystemet og behandle influenza, fugleinfluenza, svineinfluenza og andre virusinfektioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Humic acid |
| Mængde | 5 g |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand, med meget hævelse. Opløselig i organiske opløsningsmidler som acetone og benzenol. Let opløselig i vand. |
Sikkerhed og håndtering
- Humic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Humic acids